Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Bördelrand, ohne Verschlüsse
Artikelnummer. 12643365 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 mL
0,3 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
Höhe (metrisch):
32 mm
40 mm
41 mm
46 mm
61 mm
Außendurchmesser (metrisch):
12 mm
13 mm
13 mm
20 mm
Volumen (angloamerikanisch):
0,027 dr.
0,1 dr.
0.3 dr.
0.5 dr.
0.8 dr.
1.4 dr.
Unit Size:
12 Stück
Product Code. 12643365
Brand: DWK Life Sciences W986214NG
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
  • Ohne Graduierung
  • Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
  • Die Böden mit konischem Innenteil sind für eine vollständige Entleerung und damit eine maximale Probenrückgewinnung konzipiert
Order Info
Verschlüsse sind separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Volumen (metrisch) 1 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Lebendproben
Skala Nein
Modell Konisch V
Volumen (angloamerikanisch) 0.3 dr.
Produktlinie Wheaton
Gesamtvolumen (metrisch) 1 mL
Verschlussmaterial Borosilikatglas
Verschlusstyp Bördelverschluss
Höhe (metrisch) 41 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
Typ V-Fläschchen mit Bördelverschluss
Verschlussgröße 13 mm