Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ mit Bördelrand, ohne Verschlüsse
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
Marke: DWK Life Sciences W986219NG
230.83 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Vitalproben.
- Ohne Graduierung
- Die transparenten Fläschchen sind aus Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gefertigt
- Die Böden mit konischem Innenteil sind für eine vollständige Entleerung und damit eine maximale Probenrückgewinnung konzipiert
Bestellinformation
Verschlüsse sind separat erhältlich.
Spezifikation
0,51 in. | |
Durchsichtig | |
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen | |
Für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand von Lebendproben | |
Konisch V | |
Bördelverschluss | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
13 mm | |
20 mm | |
5 ml | |
Nein | |
1.4 dr. | |
61 mm |