Learn More
DWK Life Sciences Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage, runde Mitte herausreißbar
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11718779 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11718779
Marke: DWK Life Sciences 22418205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beim Öffnen oder Entfernen der mittleren Scheibe kommt die Oberseite des Gummistopfens in Kontakt mit der Spritze
  • Mit 13 oder 20 mm Außendurchmesser erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blau
Material Aluminium
Menge 1.000/Packung
Typ Mittelscheibe mit Abrisskappe
Verschlussgröße 13 mm