Learn More
DWK Life Sciences Tenbroeck Gewebeschleifer
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
Marke: DWK Life Sciences 357428
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
- Präzisionsgefertigt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Kann von Hand oder einem Motor mit geringer Drehzahl betrieben werden.
- Der hohle Griff ermöglicht das Einfüllen von Eis, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
- Der Abstand zwischen Pistill und Röhrchen beträgt ca. 0.12 mm.
Spezifikation
1,35 oz. | |
Borosilikatglas | |
12.5 in. | |
5.5 in. | |
1.25 Zoll | |
40 ml (1.35 oz.) |
40 ml | |
Tenbroeck-Gewebeschleifer | |
320 mm | |
140 mm | |
32 mm |