Learn More
DWK Life Sciences Tenbroeck Gewebeschleifer
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
Marke:  DWK Life Sciences 357422
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10688643
  • 294.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
  • Präzisionsgefertigt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Kann von Hand oder einem Motor mit geringer Drehzahl betrieben werden.
  • Der hohle Griff ermöglicht das Einfüllen von Eis, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
  • Der Abstand zwischen Pistill und Röhrchen beträgt ca. 0.12 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,06 oz.
Borosilikatglas
5,51 in.
1.9 in.
0.43 Zoll
0,06 oz., 2 ml
2 ml
Tenbroeck-Gewebeschleifer
140 mm
50 mm
11 mm