Learn More
DWK Life Sciences Tenbroeck Gewebeschleifer
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
Marke: DWK Life Sciences 357426
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
- Präzisionsgefertigt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Kann von Hand oder einem Motor mit geringer Drehzahl betrieben werden.
- Der hohle Griff ermöglicht das Einfüllen von Eis, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
- Der Abstand zwischen Pistill und Röhrchen beträgt ca. 0.12 mm.
Spezifikation
0.5 oz. | |
Borosilikatglas | |
9,8 in. | |
3.7 in. | |
0.86 Zoll | |
0,5 oz., 15 ml |
15 ml | |
Tenbroeck-Gewebeschleifer | |
250 mm | |
94 mm | |
22 mm |