Learn More
DWK Life Sciences Tenbroeck Gewebeschleifer
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
Marke: DWK Life Sciences 357424
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit erweitertem Reservoir und Ausgießlippe
- Präzisionsgefertigt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Kann von Hand oder einem Motor mit geringer Drehzahl betrieben werden.
- Der hohle Griff ermöglicht das Einfüllen von Eis, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.
- Der Abstand zwischen Pistill und Röhrchen beträgt ca. 0.12 mm.
Spezifikation
0,23 oz. | |
Borosilikatglas | |
7,4 in. | |
3.2 in. | |
0,62 in. | |
0,23 oz., 7 ml |
7 ml | |
Tenbroeck-Gewebeschleifer | |
190 mm | |
82 mm | |
16 mm |