Learn More
DWK Life Sciences Ultra Pure Gerade Stopfenstopper
Gewährleisten extrem hohe chemische Reinheit und geringe Gasdurchlässigkeit. Wheaton™ Ultrareine gerade Stopfen sind aus einem ultratreinen Bromobutyl gefertigt.
302.00 € - 423.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Farbe | Grau |
Material | Brombutylkautschuk |
Produkttyp | Hochreiner gerader 20mm Stopfen |
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Diameter (Metric) Bottom | Oberer Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11778949
|
DWK Life Sciences
W224100-400 |
7 mm | 13 mm |
302.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 18-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11708959
|
DWK Life Sciences
W224100-405 |
13 mm | 20 mm |
423.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Geringe Menge an extrahierbaren Substanzen
- Entspricht den US-amerikanischen, europäischen und japanischen Arzneibüchern
- Frei von Latex, Nitrosaminen und 2-MCBT (2-Mercaptobenzothiazol)
- Kompatibel mit Anwendungen wie Wasser für Injektionszwecke (WFI), bei denen Gummi Probleme verursachen könnte
Spezifikation
Ja | |
Grau | |
Brombutylkautschuk | |
Hochreiner gerader 20mm Stopfen |