Learn More
DWK Life Sciences Gerade Wheaton™ Gummistopfen
Zur optimalen Abdichtung von geradwandigen Fläschchen. Wheaton™ Gerade Gummistopfen werden aus besonders hochwertigen Rohstoffen gefertigt.
Marke:  DWK Life Sciences 224100-174
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12462631
  • 389.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • In verschiedenen Größen und Farben erhältlich
  • Außergewöhnlich formstabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Chlorbutyl-Isopren
Vacule Ampullen
Gerader Stopfenstopper
Grau
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Gerade Wheaton™ Gummistopfen > Gerade Stopfen, 13 x 20  mm, Chlorbutyl-Isopren, grau