Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Gerader Stopfenstopper
Bietet luftdichte Abdeckungen
Marke:  DWK Life Sciences 224100-330
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10036671
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Flanschartige Stopfen sind mit Aluminium-Bördeldichtungen gesichert
  • Geschlitzte und dreipolige Stopfen sind für Gefriertrocknungsanwendungen geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 cm
Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,5cm Innendurchmesser, 3cm Außendurchmesser
Autoklavierbar
15mm
Gerader Stopfenstopper
30mm
40 Durometer
Rot
Naturkautschuk