Learn More
DWK Life Sciences™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen
Für eine luftdichte Abdeckung
Marke: DWK Life Sciences™ 224100-203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59400kg
Beschreibung
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
Spezifikation
Unsteril | |
Grau | |
20 | |
Lyophilisation | |
Chlorbutyl | |
Autoklavierbar |
3-leg | |
Stopper mit dünner Bördelung | |
2 cm | |
300 Stoppers/Pk. | |
Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1.3 cm Innendurchmesser, 2 cm Außendurchmesser | |
Ribbed Cone |