Learn More
DWK Life Sciences Schnappverschlusskappen
Artikelnummer. 12428892 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Verschlussgröße:
8 mm
12 mm
15 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 12428892
Marke: DWK Life Sciences 242806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Polyethylen
  • Verschlussart: Schnappverschluss
  • Auskleidungsmaterial: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Material Polyethylen
Typ Stecker
Verschlussgröße 8 mm