Learn More
DWK Life Sciences Schnappverschlusskappen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Verschlussgröße:
8 mm
12 mm
15 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Verschlussart: Schnappverschluss
- Auskleidungsmaterial: TFE
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Material | LDPE |
| Verschlussgröße | 8 mm |