Learn More
DWK Life Sciences Shorty Vials™ Probenfläschchen aus Glas in Lab File™ ohne Verschlusskappen
Lieferung in praktischen Tabletts mit Lab File Unterteilung
163.00 € - 309.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen |
Gewindetyp | Schraube |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10384361
|
DWK Life Sciences
224822 |
4 ml | 19 mm |
163.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10708961
|
DWK Life Sciences
224821 |
2 ml | 15 mm |
309.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10282381
|
DWK Life Sciences
224823 |
6 ml | 19 mm |
170.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Sie werden in praktischen unterteilten Tabletts in Laborordnern geliefert
Für eine Vielzahl von Anwendungen, die von der Probenaufbewahrung bis zum Gefriertrocknen reichen.
- Klare Fläschchen aus Borosilikatglas
- Für eine einheitliche Seitenwand- und Bodendicke aus Glasschläuchen hergestellt
- Shorty Vials besitzen ein geringeres Profil für gute Stabilität und weniger Totvolumen
- Kappen getrennt lieferbar
- Fläschchen und Kappen sind autoklavierbar
- Ausgewählte Produkte sind mit M-T Vial File™ — Tabletts aus Polystyrol mit Partitionen kompatibel, die eine einfach Möglichkeit bieten, leere Fläschchen aufzubewahren oder Proben zu inventarisieren
Durchsichtige Fläschchen
- Bestehend aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen mit hervorragender chemischer Beständigkeit
- Erfüllt Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Spezifikation
Durchsichtig | |
Für Probenaufbewahrung bis Gefriertrocknungen | |
Autoklavierbar | |
ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen | |
Schraube | |
Schraubverschluss |