Learn More
DWK Life Sciences Serumfläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
3.0 ml
5.0 ml
5 ml
10.0 ml
10 ml
20.0 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch):
15 mm
17 mm
22 mm
24 mm
30.5 mm
Packungsgröße:
120 Stück
144 Stück
Beschreibung
Erhältlich als durchsichtige und braune Fläschchen
Glas kann den Herausforderungen widerstehen, die von verringertem Druck und extremen Temperaturschwankungen ausgehen. Schützt gegen Veränderungen des pH-Werts und erhält die Reinheit der Inhalte.
- Klare Fläschchen aus Borosilikatglasschläuchen mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, um eine einheitliche Wanddicke sicherzustellen
- Braune Fläschchen aus Borosilikatglas erfüllen die Anforderungen gemäß USP Typ 1 zum Schutz lichtempfindlicher Proben
- Widersteht extremen Temperaturschwankungen
- Hälse für Crimpverschlüsse aus Aluminium
- Rückstoßfunktion des Halses und speziell für Gefriertrocknungsanwendungen entwickelter Bodenradius
- In Schrumpffoliemodulen verpackt, um eine Kontamination mit Partikeln zu verringern
Gefriertrocknung, Verpackung und Probenahme
Compliance
Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entspricht den Normen ASTM™ Typ 1, Klasse A sowie USP Typ 1
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,51 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 5.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lyophilisierung, Verpackung, Probenahme und Gefriertrocknung |
| Volumen (angloamerikanisch) | 1.4 dr. |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Mehr anzeigen |