Learn More
DWK Life Sciences Serumflaschen und -fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Beschreibung
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
- Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
- In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllen die Anforderungen der Klasse A der United States Pharmacopeia für Glas des Typs I.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 100 ml (3.38 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 3,38 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,04 in. |
Material | Borosilikatglas |
Höhe (metrisch) | 95 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,74 Zoll |
Durchmesser (metrisch) | 52 mm |