Learn More
DWK Life Sciences ARSEN GENERATOR, BOROSILIKATGLAS BOROSILIKATGLAS
Geändert für Arsinus-Analyse
Marke: DWK Life Sciences 180023
153.47 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Geänderte Version der Katalognummer 180020 für die Arsinus-Analyse
- Das freistehende System verfügt über ein Standard-Konus 24/40Klardichtringgelenk ™
- Einteilige Schrubb-/Absorbereinheit
- Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Eliminiert die umständliche Kugel- und Buchsenverbindung zwischen den Wäscher- und Absorberrohren
- Hergestellt aus WHEATON 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
Compliance
Entspricht USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A-Anforderungen
Spezifikation
Arsin-Generator | |
Borosilikatglas | |
Für Arsin-Analyse mit SDDC-Methode |
24/40 | |
USP Typ I, ASTM E438 Typ I, Gütegrad A | |
125 ml Erlenmeyerkolben mit 24/40 Gelenk, einteilige Schrubb-/Absorbereinheit |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30