Learn More
DWK Life Sciences™ Vorgeritzte durchsichtige Ampullen für Standards
Artikelnummer. p-3303336 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7mL
20mL
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 11748709
Marke: DWK Life Sciences™ 176759
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Glasbehälter zur hermetischen Versiegelung gewährleisten die Reinheit und verlängern die Haltbarkeit des Inhalts.
Das Goldband am Stiel weist darauf hin, dass die Ampulle vorgeritzt ist, um das Abbrechen zu erleichtern.
  • Aus Klar- und Braunglas vom USP-Typ I mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Sterilisierungsmethode: Autoklavieren, trockene Hitze und EtO
  • Verhindert Kreuzkontamination.
Normverpackungen, Umwelt- und Diagnosenormen, Gefriertrocknung und Kryolagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7mL
Material Borosilikatglas
Produkttyp Vorgeritzte Ampulle
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 1,7cm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.66 Zoll
Höhe (metrisch) 9,5cm
Höhe (angloamerikanisch) 3,74 in.
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, Typ I, Klasse A