Learn More
DWK Life Sciences Vorgeritzte durchsichtige Ampullen für Standards
Die Glasbehälter zur hermetischen Versiegelung gewährleisten die Reinheit und verlängern die Haltbarkeit des Inhalts.
Marke: DWK Life Sciences 176759
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das Goldband am Stiel weist darauf hin, dass die Ampulle vorgeritzt ist, um das Abbrechen zu erleichtern.
- Aus Klar- und Braunglas vom USP-Typ I mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Sterilisierungsmethode: Autoklavieren, trockene Hitze und EtO
- Verhindert Kreuzkontamination.
Normverpackungen, Umwelt- und Diagnosenormen, Gefriertrocknung und Kryolagerung
Spezifikation
7mL | |
Vorgeritzte Ampulle | |
1,7cm | |
9,5cm | |
ASTM E438, Typ I, Klasse A |
Borosilikatglas | |
Durchsichtig | |
0.66 Zoll | |
3,74 in. |