Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaschen aus Polypropylen
Artikelnummer. 12694783
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
In 3 ml Größe erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,1 oz., 3 ml
Kapazität (metrisch) 3 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,66 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,51 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) Hals 13mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 7mm
Material Polypropylen
Höhe (metrisch) 38 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,49 Zoll
Verschlussmaterial Gummi
Durchmesser (metrisch) 17 mm