Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner-Kolben
Artikelnummer. 10110631 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
6 l
Enthält:
Kolben mit Impeller
Nur Kolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10110631
Marke: DWK Life Sciences 356834
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten Kulturen mit hohem Ertrag durch Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Zirkulation unter Belassung der Mikroträger in der Suspension
  • Kolben aus Borosilikatglas
  • Zwei großen Seitenarme mit Schraubverschlüssen
  • Ein flexibles, kugelförmiges Glaslaufrad dreht sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Kolbenboden
  • Graduiert
  • Ein herausnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung oder Dekantierung, um Schäden an Zellen oder Mikroträgern zu vermeiden
  • Autoklavierbare Kolben und Laufräder können für ausgewählte Größen auch separat bestellt werden
  • US- Patent Nr. 3.854.704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Enthält Kolben mit Impeller
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja