Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör
Artikelnummer. 15880130 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Indexkarte
Lagerbox
M-T Vial File
Partition
Schubeinsätze
Menge:
35 Karton
6 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte):
228778 Kasten mit Scharnierdeckel
24 x 20 ml-Fläschchen
40 Fläschchen M-T Fläschchen Datei
40 x 4 ml-Fläschchen
40 ml Röhrchen M-T Röhrchen Feile
54 x 8 ml-Fläschchen
60 x 2 ml-Fläschchen
W228790 Kasten mit Scharnierdeckel
Packungsgröße:
35 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15880130
Marke: DWK Life Sciences W228790
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
  • Lagerung von Fläschchen in durchsichtigem Polystyrol-Gehäuse
  • Schaumstoffeinsätze und -trennungen bieten Schutz
  • Mit alphanumerischer Indexkarte zur Identifikation
  • Karteikarten und Trennwände sind auch separat erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Klappdeckel
Farbe Durchsichtig
Material Kunststoff
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Praktische Lagerung und Transport von Probenfläschchen
Zur Verwendung mit (Geräte) 54 x 8 ml-Fläschchen
Aufnahmevermögen 54 (2, 4 und 8 ml-Fläschchen)
Enthält Schaumstoffeinsatz, Indexkarte, Trenner, Polystyrolkiste
Anzahl Plätze 54
Produkttyp Schubeinsätze
Menge 6 Karton