Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ M-T Vial File™ und Zubehör
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Indexkarte
Lagerbox
M-T Vial File
Partition
Schubeinsätze
Menge:
35 Karton
6 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte):
228778 Kasten mit Scharnierdeckel
24 x 20 ml-Fläschchen
40 Fläschchen M-T Fläschchen Datei
40 x 4 ml-Fläschchen
40 ml Röhrchen M-T Röhrchen Feile
54 x 8 ml-Fläschchen
60 x 2 ml-Fläschchen
W228790 Kasten mit Scharnierdeckel
Packungsgröße:
35 Stück
6 Stück
Beschreibung
Für die kompakte, organisierte Probenlagerung
- Lagerung von Fläschchen in durchsichtigem Polystyrol-Gehäuse
- Schaumstoffeinsätze und -trennungen bieten Schutz
- Mit alphanumerischer Indexkarte zur Identifikation
- Karteikarten und Trennwände sind auch separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung und Transport von Probenfläschchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | W228790 Kasten mit Scharnierdeckel |
| Produkttyp | Partition |
| Menge | 6 Karton |