Learn More
DWK Life Sciences Gefriergetrockneter Stopfen
Sehr geringe Adsorption der Konservierungsstoffe in wässrigen parenteralen Lösungen – erhältlich in Ausführungen mit 2 Füßen, 3 Füßen und in Igloausführung.
Marke:  DWK Life Sciences W224100-407
Artikelnummer. 10106047
  • 523.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zeigt eine sehr geringe Feuchtigkeitsadsorption
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1.3 cm
Lyophilisation
Autoklavierbar
Brombutylkautschuk
2cm
46 Härtegrad
Grau
Lyophilisierungsstopfen mit 3 Stützen