Learn More
DWK Life Sciences Einsätze für beschränktes Volumen für E-Z Vials™
Kompatibel mit zahlreichen Fläschchen und Kappen
24.55 € - 349.00 €
Produktcode | Marke | Material | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Volumen (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12453691
|
DWK Life Sciences
225350-631 |
Glas | 0,35 mL | Mit flachem Boden |
183.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12674793
|
DWK Life Sciences
225255 |
Borosilikatglas | 0,1 mL | Mit Oberfeder |
349.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12694793
|
DWK Life Sciences
225257 |
Polypropylen | 0,25 mL | Mit Unterfeder |
39.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12604803
|
DWK Life Sciences
225258 |
Borosilikatglas | 0,25 mL | Mit Step |
158.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12634803
|
DWK Life Sciences
225268 |
Borosilikatglas | 0,3 ml | Mit Unterfeder |
96.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10124032
|
DWK Life Sciences
225265 |
Glas | 0.25 ml | Mit Unterfeder |
209.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12614803
|
DWK Life Sciences
225259 |
Polypropylen | 0,25 mL | Mit Step |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||