Learn More
DWK Life Sciences Einsatz für beschränktes Volumen für Fläschchen mit Standardöffnung
Das ursprüngliche Design wird in den meisten Autosamplern verwendet
89.95 € - 162.00 €
Produktcode | Marke | Material | Volumen (angloamerikanisch) Einsatz | Volumen (metrisch) | Volumen (metrisch) Einsatz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Volumen (angloamerikanisch) Einsatz | Volumen (metrisch) | Volumen (metrisch) Einsatz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12443691
|
DWK Life Sciences
225350-531 |
Borosilikatglas | 0.006 oz. | 0.25 ml | 0,2 ml |
162.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12624803
|
DWK Life Sciences
225260 |
Glas | 0,003 oz. | 0,10 mL | 0,1 mL |
89.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Description
- 20 ml-Bördelverschluss
- Borosilikatglas Typ I
- Einsatz mit eingeschränktem Volumen
- Verwendung E-Z Seals™ aus mit 11 mm-Aluminium
- Für Fläschchen mit Standardöffnung von 12 x 32 mm