Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1,01 oz., 30 ml
1000 ml (33.81 oz.)
125 ml (4.22 oz.)
16,9 oz., 500 ml
2,02 oz., 60 ml
8,45 oz., 250 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Naturfarben
Höhe (metrisch):
69 mm
88 mm
98 mm
125 mm
164 mm
199 mm
Höhe (angloamerikanisch):
2,71 Zoll
3,46 in.
3,85 Zoll
4,92 Zoll
6,45 in.
7,83 in.
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (33.81 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33.81 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,58 Zoll |
Enthält | Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand |
Material | HDPE |
Verpackung | Anwenderfreundlichkeit |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Öffnung | Weit |