Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Naturfarben
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4.22 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4.22 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2 Zoll |
Enthält | Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand |
Material | HDPE |
Verpackung | Anwenderfreundlichkeit |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Öffnung | Weit |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Auslaufsichere HDPE-Weithalsflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur