Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Enghalsflaschen aus PP, naturfarben
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,3 oz., 8 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
1000 ml (33.81 oz.)
125 ml (4.22 oz.)
16,9 oz., 500 ml
2,02 oz., 60 ml
4 ml (0.13 oz.)
8,45 oz., 250 ml
Verschlussgröße:
13 bis 425 mm
20 bis 410 mm
24 bis 410 mm
28 bis 410 mm
38 bis 430 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,62 Zoll
0,98 in.
1,25 Zoll
1,33 Zoll
1,96 Zoll
2,4 Zoll
2,83 Zoll
3,58 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
1,49 Zoll
1,69 Zoll
2,2 in.
2,71 Zoll
3,3 Zoll
3,97 Zoll
5,07 Zoll
6,73 in.
8,26 in.
Description
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappen aus Polypropylen halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spécification
Spécification
Fassungsvermögen | 4 ml (0.13 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 4 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.13 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,62 Zoll |
Enthält | Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand |
Material | Polypropylen |
Verpackung | Anwenderfreundlichkeit |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Öffnung | Eng |
Afficher plus |