Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Artikelnummer. 12624783 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Verschlussgröße:
20-410 mm, Stücke
24-410 mm, Stücke
With double-seal closure with cap attached
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1,01 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 1,01 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,25 Zoll
Enthält Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand
Material LDPE
Verpackung Anwenderfreundlichkeit
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Öffnung Eng
Form Rund
Höhe (metrisch) 69 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,7 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20-410 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 32mm
Verschlusstyp Schraubkappe