Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Leak-Resistant Narrow-Mouth Natural LDPE Bottles
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,3 oz., 8 ml
0,5 oz., 15 ml
1,01 oz., 30 ml
2,02 oz., 60 ml
4,22 oz., 125 ml
8,45 oz., 250 ml
Verschlussgröße:
20-410 mm, Stücke
24-410 mm, Stücke
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,98 in.
1,25 Zoll
1,53 Zoll
1,96 Zoll
2,4 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
1,69 Zoll
2,2 in.
2,7 Zoll
3,3 Zoll
3,97 Zoll
5,07 Zoll
Beschreibung
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 0,5 oz., 15 ml |
Kapazität (metrisch) | 15 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
Enthält | Doppelter Dichteverschluss, tropffreier Ausgussrand |
Material | LDPE |
Verpackung | Anwenderfreundlichkeit |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Öffnung | Eng |