Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
.
- Enghalsflasche
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die aufgesetzten Verschlüsse halten über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1 oz., 30 ml |
Kapazität (metrisch) | 30 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 1 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,25 Zoll |
Material | HDPE |
Halsausführung | 20-410 |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
Höhe (metrisch) | 69 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 2,71 Zoll |