Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen
Artikelnummer. 10465052 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 mL
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Artikelnummer. 10465052
Marke: DWK Life Sciences 209044
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung
.
  • Enghalsflasche
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die aufgesetzten Verschlüsse halten über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,5 oz., 15 ml
Kapazität (metrisch) 15 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,98 in.
Material HDPE
Halsausführung 20-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Höhe (metrisch) 56 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,2 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlusstyp Schraubkappe