Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig Artikelnummer.: 10560273
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig
Artikelnummer. 10560273 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
30 ml, 20-410
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Artikelnummer. 10560273
Marke: DWK Life Sciences 209125
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideale Primärverpackungslösung für Assays in diagnostischen Kits sowie für chemische und Lagerungszwecke. Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Enghalsflasche
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1 oz., 30 ml
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,25 Zoll
Material HDPE
Halsausführung 20-410
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Höhe (metrisch) 69 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,71 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 32 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig >