Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig
Artikelnummer. 10001482 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
4 mL, 13-425
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Ideale Primärverpackungslösung für Assays in diagnostischen Kits sowie für chemische und Lagerungszwecke. Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
  • Enghalsflasche
  • Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
  • Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
  • Praktisch verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,1 oz., 4 ml
Kapazität (metrisch) 4 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,62 Zoll
Material HDPE
Halsausführung 13-425
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Höhe (metrisch) 38 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,4 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 13 bis 425 mm
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig >