Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE Dropping Bottles With Streaming Tips and Polypropylene Caps
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Verschlussgröße:
15-415 mm, Stücke
20-410 mm, Stücke
Packungsgröße:
144 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus nicht-autoklavierbarem Polyethylen niedriger Dichte
- Tropfflaschen, Spitzen und Kappen sind separat verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 2,03 oz., 60 ml |
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,03 oz. |
| Farbe | Naturfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Enthält | Streamingspitze und Polypropylenkappe |
| Material | LDPE |
| Closure Included | Ja |
| Höhe (metrisch) | 101 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Mehr anzeigen |