Learn More
DWK Life Sciences X144 TROPFFLASCHE LDPE 7ML .
Artikelnummer. 11541115 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 11541115
Marke: DWK Life Sciences 211632
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7 mL
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,74 in.
Material LDPE
Höhe (metrisch) 19 mm
Produkttyp Tropfflasche
Höhe (angloamerikanisch) 0,74 in.
Verschlussgröße 15 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar