Learn More
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 ml
30 mL
60 ml
Verschlussgröße:
8-425 mm, Stücke
13-425 mm, Stücke
15-415 mm, Stücke
20 bis 410 mm
20-410 mm, Stücke
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100/Karton
Beschreibung
- Nach strengen ISO- und Qualitätsnormen hergestellt
- Ausgezeichnete Alternative zu Pipettiersystemen
- Doppelt verpackt und verdreht, um Partikelbelatungen zu reduzieren
- Sterilisierungsmethoden: Begasung und Gammabestrahlung
- Chargenkontrolliert
Bestellinformation
Pipettenspitzen und -kappen separat bestellen
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 60 ml, 2,03 oz. |
Kapazität (metrisch) | 60 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2.03 oz. |
Farbe | Weiß |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,53 Zoll |
Material | LDPE |
Anzahl pro Packung | 100/Karton |
Menge | 100/Karton |
Closure Included | Nein |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur