Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen Artikelnummer.: 10101493
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 10101493 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
3 ml, Naturfarben, 1000/Karton
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 mL
7 mL
15 ml
30 mL
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100 Stück/Karton
100/Karton
1000 Stück/Karton
1000/Karton
Artikelnummer. 10101493
Marke: DWK Life Sciences W242821A
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flasche aus natürlichem Polyethylen niedriger Dichte, hergestellt nach strengen Qualitätskontrollstandards, um das beste Produkt für Ihre Anwendung zu gewährleisten.
ulliIn verschiedenen Größen erhältlich/liliVerpackt in Kartons à 100 oder 1000 Stück oder als Großpackung/li/ul
Bestellinformation
Die Tropfenspitzen oder Kappen müssen separat erworben werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 3 ml, 0,1 oz.
Kapazität (metrisch) 3 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0,1 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,51 in.
Material LDPE
Menge 1000/Karton
Closure Included Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (metrisch) 39 mm
Produkttyp Tropfflasche
Höhe (angloamerikanisch) 1,5 in.
Verschlussgröße 8 bis 425 mm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen >