Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Dispensierflaschen
Artikelnummer. 12495502
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2,03 oz., 60 ml
4,23 oz., 125 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,5 in.
1,7 in.
Verschlussgröße:
20 bis 410 mm
20-410 mm, Stücke
Höhe (angloamerikanisch):
3,6 in.
5,1 in.
Hervorragend geeignet für milde und starke Puffer, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Hergestellt aus transparentem Polyethylen niedriger Dichte
  • Durchscheinende Farbe
  • Sehr flexibel bei hoher Stoßfestigkeit
  • Heben Sie den Auslauf an, um den Inhalt abzugeben, und drücken Sie den Auslauf, um die Flasche zu verschließen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4,23 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 4,23 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,7 in.
Material LDPE
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Höhe (metrisch) 130 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Höhe (angloamerikanisch) 5,1 in.
Verschlussgröße 20-410 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 43 mm
Verschlusstyp Schraubkappe