Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Labeled Reagent Bottles
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
Beschreibung
- Vormonierter Schraubverschluss aus Polypropylen mit PTFE-Einlage
- Großes Beschriftungsfeld
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8,45 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,63 in. |
Enthält | Tropffreie Ausgießlippe, großer Beschriftungsfeld |
Material | Glas |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 150 mm |
Produkttyp | Reagenzflasche |