Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Flaschen mit Graduierung ohne Kappe oder Ausgießring
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas USP-Typ I, um pH-Änderungen zu verhindern
- 45 mm-Schraubgewinde, Ausführung mit weiter Öffnung
- Graduierung und Beschriftungsfeld
- Spezielle Ausgießlippe für einfaches Ausgießen
- Autoklavierbar
- Farbcodierte Kappen können separat erworben werden.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 17 oz., 500 ml |
Kapazität (metrisch) | 500 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 17 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,38 in. |
Material | Borosilikatglas |
Graduated | Ja |
Öffnung | Weit |
Höhe (metrisch) | 180 mm |
Produkttyp | Medienflasche |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Flaschen mit Graduierung ohne Kappe oder Ausgießring >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur