Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached Artikelnummer.: 12492531
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached
Artikelnummer. 12492531 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
2000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Artikelnummer. 12492531
Marke: DWK Life Sciences 219931
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Graduated bottles with cap attached
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 67,62 oz., 2000 ml
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 67,62 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,39 in.
Enthält Ausgussring und Schraubverschluss
Material Borosilikatglas
Verschlussfarbe Weiß
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 267 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10,5 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 137 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached >