Learn More
DWK Life Sciences Headspace Autosampler-Fläschchen: Crimpverschluss
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6.0 ml
10.0 ml
20,0 mL
Material:
Quarzglas
Basisausführung:
Runder Boden
Packungsgröße:
100 Stück
Descripción
- Für 20 mm-Dichtungen aus Aluminium
- Große Auswahl an Aluminiumdichtungen und Septummaterialien verfügbar
- Kaufen Sie Fläschchen separat oder zusammen mit Dichtungen in praktischen Packungen
Especificaciones
Especificaciones
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
| Material | Quarzglas |
| Volumen (metrisch) | 6.0 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1.49 Zoll |
| Basisausführung | Runder Boden |
| Verschlusstyp | Bördelverschluss |
| Höhe (metrisch) | 38 mm |
| Menge | 100 Packung |
| Verschlussgröße | 20 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido