Learn More
DWK Life Sciences Valumetric™ Flaschen mit Graduierung With White PP Cap With Polyvinyl Liner
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
Menge:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Packungsgröße:
144 Stück
24 Stück
288 Stück
432 Stück
48 Stück
96 Stück
Beschreibung
Zur Aufbewahrung und Probenahme von Feststoffen, Trockenpulvern und Flüssigkeiten
- Optimal als Probenflaschen geeignet
- Nützlich für Trockenpulver, Bodenproben und Probenlagerung
- Aus Wheaton 800 Glas gemäß USP-Typ III Normen
- Graduierung in ml und oz.
Autoklavierbare schwarze Phenolharz-Kappe mit Gummieinlage.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 60 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
| Farbe | Durchsichtig |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,6 in. |
| Material | Glas |
| Menge | 288/Pk. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,3 Zoll |
| Verschlussauskleidung | Poly/Vinyl |
| Mehr anzeigen |