Learn More
DWK Life Sciences Wheatontrade; Serumflaschen aus Glas
Artikelnummer. 11501175
Click to view available options
250 ml
Die Serumflaschen von Wheaton mit Graduierung werden aus Borosilikatglas 400 hergestellt, das USP-Typ I entspricht.
ulliErhöhte Graduierungen zeigen ungefähre Füllmengen in Milliliter an/liliFür Standard-Stopfen und -Dichtungen/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 8,45 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,36 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 30 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 15 mm
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 158 mm
Produkttyp Serumflasche
Höhe (angloamerikanisch) 6,22 in.
Durchmesser (metrisch) 60 mm