Learn More
DWK Life Sciences Probenfläschchen aus Glas in Lab File ohne Verschlusskappen
Artikelnummer. p-4368053 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
4.0 ml
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
20 mL
24 ml
25 ml
30 mL
40.0 ml
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Verpackungsart:
2 x eingesiegelte Packungen
Fach
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 10380675
Marke: DWK Life Sciences 224833
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verpackung in unterteilten Tabletts, ohne Verschlüsse
Partitionierte Tabletts bieten eine einfache Möglichkeit, Proben zu inventarisieren oder leere Fläschchen zu lagern.
  • Autoklavierbar
  • Klarglas- oder Braunglasfläschchen
    • Klarglasfläschchen aus Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das hervorragende chemische Beständigkeit bietet
    • Braunglasfläschchen aus Borosilikatglas zum Schutz lichtempfindlicher Produkte
    Bestellinformation
    Kappen separat erhältlich
    Compliance
    Klarglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 und ASTM™ E 438 Typ 1, Klasse A.Braunglasfläschchen entsprechen den Anforderungen von USP Typ 1 an Lichtdurchlässigkeit.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Farbe Durchsichtig
    Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
    Material Borosilikatglas
    Volumen (metrisch) 40.0 ml
    Verpackungsart Fach
    Gewindetyp Schraube
    Volumen (angloamerikanisch) 10 dr.
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Verschlusstyp Schraubverschluss
    Höhe (metrisch) 95 mm
    Zertifizierung/Konformität ASTM E438, USP Typ I, Typ I, Klasse A
    Typ Probenröhrchen für Laborordner
    Zur Verwendung mit (Geräte) M-T File™ und Fläschchengestell