Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Roller-Kulturgefäße aus Glas
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1380 ml
1760 mL
2000 mL
Verschlussmaterial:
Phenolharz
Polypropylen
Verschlussfarbe:
Schwarz
Weiß
Beschreibung
Hergestellt aus speziell nach optischer Klarheit, Oberflächenglätte, Fehlstellenfreiheit und engen Fertigungstoleranzen ausgewähltem Borosilikatglas.
- Der konische Hals mit einem Innendurchmesser von 29 mm ist leicht zu reinigen
- Mit schwarzen 38-415-Schaubkappen aus Phenolharz mit tiefer Umrandung und weißer Einlage aus Styrol-Butadien-Gummi
- Sowohl Flaschen als auch Verschlüsse sind autoklavierbar
- Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1380 ml (46.66 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1380 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 46.66 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,3 in. |
Material | Borosilikatglas |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Höhe (metrisch) | 240 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 9,44 Zoll |
Verschlussmaterial | Phenolharz |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Roller-Kulturgefäße aus Glas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur