Learn More
DWK Life Sciences Szintillationsröhrchen aus Glas, 20 ml: Urea-Kappen
Artikelnummer. 10458043 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie
Polyethylen-Konus
Polyethylenscheibe
Verschlussgröße:
22-400
24-400
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10458043
Marke: DWK Life Sciences 986546
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas und Urea-Verschlüsse sind für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien geeignet.
Die Integrität der Dichtigkeit bleibt mit verschiedenen Verschlussbeschichtungen erhalten. Wheaton Science Products™ 20 ml-Szintillationsfläschchen aus Glas mit Harnstoffkappe eignen sich für starke Lösungsmittel und hochgradig reine Chemikalien.
  • Chemisch inert, geeignet für starke Lösungsmittel und hochreine Chemikalien
  • Verschiedene Verschlusseinlagen zum Erhalt der Dichtigkeit
  • Hintergrundzählungen sind gleichbleibend und niedrig; die Durchlässigkeit für ultraviolette Strahlung ist hoch
  • Mit aufgesetzten Schraubverschlüssen
Bestellinformation
Außendurchmesser x H: 1.125 x 2.375 in. (28 x 61 mm) mit aufgesetztem Verschluss, die Fläschchen sind in einzelnen Zellen in fünf Tabletts zu je 100 Stück pro Packung verpackt.
Compliance
Entspricht den Normen ASTM™ E438 Typ I, Klasse A und USP Typ I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Polyethylen-Konus
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 20 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Äußerst reißfeste Folie mit ausgezeichneten Dichtungseigenschaften
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verpackungsart Folienverpackung
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Produktlinie Wheaton
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 61 mm
Zertifizierung/Konformität ASTM E438, Typ I, Klasse A
Typ Szintillationsfläschchen
Verschlussgröße 22-400