Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
330.00 € - 371.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Soxhlet-Extraktor |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Soxhlet Extraktionsapparat |
Material | Borosilikatglas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel |
Zertifizierung/Konformität | ASTM E 438 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Oberes Ende Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (angloamerikanisch) | Oberes Ende Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12654823
|
DWK Life Sciences
415005 |
1,57 in. | 8,07 in. | 45/50 |
330.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12481561
|
DWK Life Sciences
415010 |
1,96 in. | 9,84 in. | 55/50 |
371.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Wetted parts are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Spezifikation
Soxhlet-Extraktor | |
Borosilikatglas | |
ASTM E 438 |
Soxhlet Extraktionsapparat | |
Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel | |
24/40 |